Tisk…
7-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70312-250MG OR70312-1G
APOSOR70312-250MGEA 6450 CZK
APOSOR70312-250MG APOSOR70312-1G
7-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
7-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Vzorec: C₁₀H₅BrN₂O
MDL Number: MFCD32862644
CAS číslo: 2640734-78-5