Tisk…
8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70311-250MG OR70311-1G
APOSOR70311-250MGEA 6450 CZK
APOSOR70311-250MG APOSOR70311-1G
8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Vzorec: C₁₀H₅BrN₂O
MW: 249,0635 g/mol
MDL Number: MFCD32862645
CAS číslo: 2640734-75-2