Tisk…
5-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70309-250MG OR70309-1G
APOSOR70309-250MGEA 6220 CZK
APOSOR70309-250MG APOSOR70309-1G
5-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
5-Bromo-4-cyanoquinoline
Vzorec: C₁₀H₅BrN₂
MW: 233,0641 g/mol
MDL Number: MFCD32862640
CAS číslo: 2640734-76-3