Tisk…
6-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70308-250MG OR70308-1G
APOSOR70308-250MGEA 6850 CZK
APOSOR70308-250MG APOSOR70308-1G
6-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
6-Bromo-4-cyanoquinoline
Vzorec: C₁₀H₅BrN₂
MDL Number: MFCD28669044
CAS číslo: 1542874-14-5