Tisk…
Guanidiniumthiokyanát 97,0
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
G1028-1KG G1028-20KGBL
SPCMG1028-1KGEA 0 CZK
SPCMG1028-1KG SPCMG1028-20KGBL
Guanidiniumthiokyanát 97,0
Guanidiniumthiokyanát
Vzorec: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16
Bod tání: 118
MDL Number: MFCD00013027
CAS číslo: 593-84-0