Tisk…
Methanol bio-based ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
20844.292EA 1130 CZK
20844.292 20844.326 20844.463 20844.554
Methanol bio-based ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Methanol
Vzorec: CH₃OH
MW: 32.04
Bod varu: 64.6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0.7918
Bod vzplanutí: 11 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) min. 99.5%
Appearance clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity (meq/g) max. 0.0002
Boiling point 64 - 65°C
Colouration (APHA) max. 10
Acetone max. 10 ppm
Evaporation residue max. 50 ppm
Water max. 0.2%