Tisk…
Laboratorní mrazničky Performance and Perfection s plastovou vnitřní vložkou, SFFsg a SFFvh
Dodavatel: Liebherr
SFFSG4001 SFFSG5501 SFFSG4001_740 SFFSG5501_740 SFFVH4001
LIEBSFFSG4001EA 56490 CZK
LIEBSFFSG4001 LIEBSFFSG5501 LIEBSFFSG4001_740 LIEBSFFSG5501_740 471-1341
Laboratorní mrazničky Performance and Perfection s plastovou vnitřní vložkou, SFFsg a SFFvh
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Řada Performance bez osvětlení a dokonalá řada s předním LED osvětlením poskytuje optimální osvětlení zásuvek i v tmavém prostředí, pro dokonalý přehled, požadovaný materiál je ihned po ruce, dvířka lze rychle znovu zavřít a vnitřní teplota zůstává zachována stabilní. Pro nízkou spotřebu a nižší náklady na energii.
  • Alarmové relé, funkce testu alarmu a vlastní nastavení alarmu je možné
  • Samozavírací dveře u <90° a mechanický zámek
  • Antimikrobiální rukojeť s otevíracím mechanismem
  • Řada Performance se superúčinností a řada Perfection s ultraúčinnou spotřebou energie
  • Materiál vnitřní vložky vyrobený z komerčního lisovaného polystyrolu
Citlivé látky nemohou být vystaveny velkým odchylkám od nastavené skladovací teploty. Tyto mrazničky zaručují kolísání teplot maximálně ±5 °C, takže cenné zboží, které v nich uložíte, je optimálně chráněno a zachována jeho kvalita. Výkonnostní mraznička ±5 K a dokonalá mraznička ±4 K odchylka od nastavené hodnoty a také s možností kalibrace.
Alarm řady Performance ihned po výpadku napájení. Alarm řady Perfection se záložní baterií (12 h) ihned po výpadku proudu, historií alarmů s hodinami reálného času a 10 událostmi.
Řada Performance s volitelnými rozhraními LAN/WiFi a místním API (volitelně prostřednictvím SmartModule). Řada Perfection s integrovanou LAN/WiFi, lokálním API a USB rozhraním pro čtení dataloggeru.
Řada Performance se SmartFrost, statickým chlazením a dokonalou mrazničkou s NoFrost, chlazení s nuceným oběhem vzduchu.
Funkce: Individuálně nastavitelný časovač údržby. Kolečka/nastavitelné nožičky jako příslušenství. Průchodka senzoru. Povrchová úprava vnější skříně ocel/bílá.
Certifikace: Bezpečnost podle normy IEC 61010-2-011 Mrazničky speciálně vyvinuté pro skladování produktů citlivých na teplotu jsou v souladu s bezpečností CE. Tím je zajištěno, že jsou splněny všechny mechanické a elektrické požadavky na provoz bez zranění a jsou vždy bezpečné. Řada Perfection splňuje DIN 13277.