Tisk…
Hydroxid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution for biopharmaceutical production, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
Synonyms: Caustic soda
0379-37EA 0 CZK
0379-37 0379-39 0379.9025 0379.91000 0379.9200
Hydroxid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution for biopharmaceutical production, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390
Bod tání: 323
Hustota: 1.003 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Normality (NaOH) 0.097 - 0.103 N
Cl (Chloride) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 1 ppm
Iron (Fe) max. 0,5 ppm
Endotoxins max. 2,0 EU/ml