Tisk…
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylsulphanyl-pyrimidine-4,6-diol, 4,6-Dihydroxy-2-methylsulphanylpyrimidine
OR300689-100G
APOSOR300689-100GEA 1780 CZK
APOSOR300689-100G
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol 98+%
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol
Vzorec: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158,18 g/mol
MDL Number: MFCD00006087
CAS číslo: 29639-68-7