Tisk…
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H60822.18 H60822.30
H60822.18EA 2940 CZK
H60822.18 H60822.30
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Vzorec: C₅H₆O₃
Bod varu: 237 °C
Hustota: 1,188
Bod vzplanutí: 96 °C(205 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143315
CAS číslo: 4427-96-7
UN: 2810
ADR: "6.1",III