4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
H61502.14
H61502.22
H61502.14EA
7180
CZK
H61502.14
H61502.22
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Vzorec:
C₃H₃FO₃ MW: 106.05 g/mol Bod varu: 212 °C Bod tání: 18…23 °C Bod vzplanutí: >102 °C(216 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06247543 CAS číslo: 114435-02-8 EINECS: 483-360-5 |