Tisk…
Akrylová kyselina 99% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Prop-2-enová kyselina
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ) ∼200 ppm
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
L04280.22EA 906 CZK
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
Akrylová kyselina 99% stabilised
Akrylová kyselina
Vzorec: C₃H₄O₂
Bod varu: 138…139 °C
Bod tání: ca 13 °C
Hustota: 1,051
Bod vzplanutí: 54 °C(130 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004367
CAS číslo: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
Merck Index: 14,130