Tisk…

Itaconic anhydride ≥97%

Dodavatel: abcr
Varování

Synonyms: Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione

AB147199.0100 AB147199.0500
ABCRAB147199.0100EA 0 CZK
ABCRAB147199.0100 ABCRAB147199.0500
Itaconic anhydride ≥97%
Itaconic anhydride
Vzorec: C₅H₄O₃
Bod varu: 114…115 °C (12 mmHg)
Bod tání: 68…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005530
CAS číslo: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR