Tisk…
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine ≥98%
Dodavatel: abcr
Nebezpečí
AB124613.0025 AB124613.0100
ABCRAB124613.0025EA 0 CZK
ABCRAB124613.0025 ABCRAB124613.0100
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine ≥98%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Bod varu: 219 °C
Bod tání: 44…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006064
CAS číslo: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN: 1759
ADR: 8,II