Tisk…
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF
Dodavatel: abcr
Nebezpečí
AB108924.0100 AB108924.0500
ABCRAB108924.0100EA 0 CZK
ABCRAB108924.0100 ABCRAB108924.0500
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF
Tetrabutylammonium fluoride
Vzorec: C₁₆H₃₆FN
Hustota: 0,903
Bod vzplanutí: –17 °C (1 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011747
CAS číslo: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 2924
ADR: 3,II