Sodium tetraethylborate ≥98% for Sn detection
Dodavatel: abcr
|
Nebezpečí
|
AB110732.0005
AB110732.0001
ABCRAB110732.0005EA
0
CZK
ABCRAB110732.0005
ABCRAB110732.0001
Sodium tetraethylborate ≥98% for Sn detection
Sodium tetraethylborate
Vzorec:
C₈H₂₀BNa Bod tání: Dec. |
MDL Number:
MFCD00061547 CAS číslo: 15523-24-7 UN: 3393 ADR: 4.2,I |