Tisk…
Chlorid vápenatý ≥98.0% (dried basis), powder, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
22314.260EA 1630 CZK
22314.260 22314.320 22314.460
Chlorid vápenatý ≥98.0% (dried basis), powder, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
MW: 110.98
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 772 °C
Hustota: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on dried substance) ≥ 98,0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂) ≤ 0,2 %
Loss on drying (200°C) ≤ 5,0 %
Water-absorption capacity(24 h;100 % RH) ≥ 25,0 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test