Tisk…
Autoklávy vertikální, T-Lab Eco
Dodavatel: TUTTNAUER
TLAB-V85-230 TLAB-V60-230
481-0920EA 334570 CZK
481-0920 481-0919
Autoklávy vertikální, T-Lab Eco
Sterilizátory Autoklávy
Cenově dostupný výkon a spolehlivost pro potřeby sterilizace ve vaší laboratoři. Tyto kompaktní přístroje sterilizují kapaliny, pevné látky, uzavřené i neuzavřené lahve a poskytují vysoký výkon a kvalitu s malými nároky na prostor. Mají komoru ve tvaru válce, což usnadňuje jejich obsluhu, snižuje náklady na údržbu a zvyšuje jejich spolehlivost a životnost.
  • Lze plnit pevnými látkami, kapalinami a sklem
  • Efektivně využívá dobu sterilizace včetně chlazení
  • Dva senzory PT100 ve standardní výbavě
  • Zkonstruovaný tak, aby vydržel, bez funkcí a doplňků, které nepotřebujete
  • Barevný uživatelsky přívětivý dotykový displej
  • Připojením k síti s využitím softwaru R.PC.R vytváří zprávy s grafy a tabulkami
  • Ukládá posledních 1000 cyklů do vestavěné paměti
  • Mobilní - standardně se dodává s uzamykatelnými kolečky
  • Certifikován podle mezinárodních norem a PED
T-Lab Eco byl vyvinut speciálně pro vzdělávací instituce a výzkumná zařízení. Navržen s ohledem na jednoduchost a hospodárnost. Tyto vertikální podlahové autoklávy pokrývají základní potřeby pro všeobecnou laboratorní sterilizaci s důrazem na zvýšení produktivity vaší laboratoře. Nabízejí nejlepší univerzální kapacitu spolu s optimalizací zdrojů, jako je voda, energie a délka provozní doby. Dostupné a spolehlivé řešení, se kterým můžete počítat.
Certifikace: V souladu s normou DIN ISO 9001
IEC 61010-1: Část 1, IEC 61010-2-040: Část 2-040 a EN 61326-1: Část 1.
Tlakové komory - PED 2014/68/EU
Informace o dodávce: T-Lab Eco V60 se dodává se 2 drátěnými koši a T-Lab Eco V85 se dodává se 3 drátěnými koši.