Tisk…
Betulin ≥98.0% (by HPLC)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
466550010 466550050
ACRO466550010EA 4340 CZK
ACRO466550010 ACRO466550050
Betulin ≥98.0% (by HPLC)
Betulin
Vzorec: C₃₀H₅₀O₂
Bod tání: 256…257°C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016802
CAS číslo: 473-98-3
EINECS: 207-475-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yelow to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC >=98.0%
Loss on drying =<5.0%