Tisk…
2,2'-Biimidazole ≥97.5% (by HPLC)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
465820010 465820050
ACRO465820010EA 3530 CZK
ACRO465820010 ACRO465820050
2,2'-Biimidazole ≥97.5% (by HPLC)
2,2'-Biimidazole
Vzorec: C₆H₆N₄
Bod tání: >350°C
Hustota: 1,37
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047014
CAS číslo: 492-98-8
EINECS: 207-768-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to brown to grey crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC >=97.5%
Titration with HClO4 97.5 to 102.5%
Water =<2%