Tisk…
2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70326-250MG OR70326-1G
APOSOR70326-250MGEA 6220 CZK
APOSOR70326-250MG APOSOR70326-1G
2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid
MW: 177,20 g/mol
MDL Number: MFCD32862613
CAS číslo: 2640734-77-4