Tisk…
Chloromethyl chlorosulphate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13650-100G OR13650-25G
APOSOR13650-100GEA 0 CZK
APOSOR13650-100G APOSOR13650-25G
Chloromethyl chlorosulphate
Chloromethyl chlorosulphonate
Vzorec: CH₂Cl₂O₃S
Bod varu: 45-50/10mm °C
Hustota: 1,631 g/cm³
MDL Number: MFCD00041547
CAS číslo: 49715-04-0