Tisk…
4-Chlorobiphenyl (PCB No. 3) ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11340-1G OR11340-250MG OR11340-5G
APOSOR11340-1GEA 0 CZK
APOSOR11340-1G APOSOR11340-250MG APOSOR11340-5G
4-Chlorobiphenyl (PCB No. 3) ≥98%
4-Chlorobiphenyl (PCB No. 3)
Vzorec: C₁₂H₉Cl
MW: 188.66
Bod varu: 282 °C
Bod tání: 76…77 °C
MDL Number: MFCD00013640
CAS číslo: 2051-62-9
EINECS: 218-127-7