Tisk…
Ultranízkoteplotní mrazničky, s 5 vnitřními dveřmi –40 °C, řada TDE
Dodavatel: Thermo Scientific
TDE40040FV5ID TDE50040FV5ID TDE60040FV5ID
HERATDE40040FV5IDEA 0 CZK
HERATDE40040FV5ID HERATDE50040FV5ID HERATDE60040FV5ID
Ultranízkoteplotní mrazničky, s 5 vnitřními dveřmi –40 °C, řada TDE
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
Thermo Scientific™ TDE Series ‒40 °C ultranízkoteplotní mrazničky, poháněné H-drivem, jsou vybaveny třemi vzpřímenými modely s 5 vnitřními dvířky, které maximalizují skladovací kapacitu od 40 000 do 60 000 2ml lahviček. Řada TDE je udržitelné a spolehlivé řešení s maximální bezpečností vzorků a provozními úsporami pro každou laboratoř.
  • Díky pohonu H-drive ušetříte až 25 % spotřeby energie a odvodu tepla oproti běžným mrazničkám s ultranízkým obsahem chladiva
  • Snadno použitelný průvodce nastavením, protokol událostí, mapování teploty a stahování dat
  • Kapacitní dotyk i při použití latexových rukavic
  • Záznam dat na dotykové obrazovce a mapování teploty eliminuje potřebu samostatného zapisovače map
  • Vestavěný USB port pro export dat
  • Pokročilé bezpečnostní funkce: Nastavení alarmu, heslem chráněný ovladač, dveře kompatibilní s visacím zámkem a volitelný vstup na přístupovou kartu
  • Ergonomický design: Pohodlné madlo dveří, dotyková obrazovka v úrovni očí a umístění v úrovni police, které nevyžaduje zakládání regálů v úrovni podlahy
Jednotky mají pět vnitřních dveří, které pomáhají minimalizovat změny okolní teploty během odběru vzorku. Nízké kolísání špiček pomáhá zajistit ochranu vzorků v celém kabinetu. Nízká hladina hluku, pod 52 dBA, umožňuje tyto tiché mrazničky přenést z chodby do laboratoře.
Informace pro objednávání: Příslušenství je nutné objednat samostatně. Volitelné doplňky a příslušenství instalované na místě musí instalovat kvalifikovaný odborník.
Upozornení:
UK customers please specify UK plug when ordering. 