Tisk…
Ultranízkoteplotní mrazničky, se 5 vnitřními dveřmi, –86 °C, řada TDE
Dodavatel: Thermo Scientific
TDE30086FV5I-U TDE40086FV5I-U TDE50086FV5I-U TDE60086FV5I-U
HERATDE30086FV5I-UEA 370720 CZK
HERATDE30086FV5I-U HERATDE40086FV5I-U HERATDE50086FV5I-U HERATDE60086FV5I-U
Ultranízkoteplotní mrazničky, se 5 vnitřními dveřmi, –86 °C, řada TDE
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
Ultranízkoteplotní mrazničky Thermo Scientific™ řady TDE, poháněné pohonem H, jsou vybaveny čtyřmi vzpřímenými modely s 5 vnitřními dvířky, které maximalizují skladovací kapacitu od 30 000 do 60 000 2ml lahviček. Řada TDE je udržitelné a spolehlivé řešení s maximální bezpečností vzorků a provozními úsporami pro každou laboratoř. Mezi prvky udržitelnosti patří přírodní ledničky a vodou foukaná pěna, která je v souladu s mnoha standardy udržitelnosti.
  • Díky pohonu H-drive ušetříte až 25 % spotřeby energie a odvodu tepla oproti běžným mrazničkám s ultranízkým