Tisk…
Ultranízkoteplotní mrazničky, se 4 vnitřními dveřmi, –86 °C, řada TDE
Dodavatel: Thermo Scientific
TDE30086FVULTS TDE40086FVULTS TDE50086FVULTS TDE60086FVULTS
HERATDE30086FVULTSEA 370720 CZK
HERATDE30086FVULTS HERATDE40086FVULTS HERATDE50086FVULTS HERATDE60086FVULTS
Ultranízkoteplotní mrazničky, se 4 vnitřními dveřmi, –86 °C, řada TDE
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
Mrazničky Thermo Scientific™ řady TDE s ultranízkou teplotou, poháněné pohonem H, jsou vybaveny čtyřmi vzpřímenými modely, které maximalizují skladovací kapacitu od 30 000 do 60 000 2ml lahviček. Řada TDE je udržitelné a spolehlivé řešení s maximální bezpečností vzorků a provozními úsporami pro každou laboratoř. Mezi prvky udržitelnosti patří přírodní ledničky a vodou foukaná pěna, která je v souladu s mnoha standardy udržitelnosti.
  • Díky pohonu H-drive ušetříte až 25 % spotřeby energie a odvodu tepla oproti běžným mrazničkám s ultranízkým obsahem chladiva
  • Snadno použitelný průvodce nastavením, protokol událostí, mapování teploty a stahování dat
  • Kapacitní dotyk i při použití latexových rukavic
  • Záznam dat na dotykové obrazovce a mapování teploty eliminuje potřebu samostatného zapisovače map
  • Vestavěný USB port pro export dat
  • Pokročilé bezpečnostní funkce: Nastavení alarmu, heslem chráněný ovladač, dveře kompatibilní s visacím zámkem a volitelný vstup na přístupovou kartu
  • Ergonomický design: Pohodlné madlo dveří, dotyková obrazovka v úrovni očí a umístění v úrovni police, které nevyžaduje zakládání regálů v úrovni podlahy
Řada TDE omezuje dopad na životní prostředí a nižší emise tepla snižuje náklady na HVAC, jednotky spotřebují pouhých 9,2 kWh/den v závislosti na velikosti. Přírodní chladiva (R170 a R290) jsou v souladu s nařízením EU o F-plynech. Modely jsou šetrné k životnímu prostředí s vodou foukanou pěnovou izolací, jejich čtyři vnitřní dveře pomáhají minimalizovat změny okolní teploty během odebírání vzorků a jednotky jsou vyráběny v oceněném zařízení s nulovým odpadem na skládku. Nízké kolísání špiček pomáhá zajistit ochranu vzorků v celé skříni, mají rychlou dobu obnovení otevření dveří, pouhých 11 minut a nízká hladina hluku pod 52 dBA umožňuje tyto tiché mrazničky přenést z chodby do laboratoře.
Výběr ze čtyř kapacit: Krabice 300, 400, 500 a 600 2 palce (5 cm)
Teplota: -50 až -86 °C
Informace pro objednávání: Příslušenství je nutné objednat samostatně. Volitelné doplňky a příslušenství instalované na místě musí instalovat kvalifikovaný odborník.