Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 04-005
Dodavatel: Ansell
04-005/10 04-005/11 04-005/8 04-005/9
ANSE04-005/10EA 4730 CZK
ANSE04-005/10 ANSE04-005/11 ANSE04-005/8 ANSE04-005/9
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 04-005
Rukavice
Robustní rukavice z PVC s dlouhou manžetou nabízející přilnavost, pohodlí a chemickou odolnost.
  • Speciální směs nitrilu a PVC pro další chemickou ochranu
  • Soulad s potravinami FDA a EU
  • 6 certifikovaných chemikálií (JKLMPT) z 18 EN ISO 374:2016
  • Dalších 5 chemikálií (AFNOS) dosáhlo úrovně permeace 2 nebo vyšší v akreditované laboratoři
  • 13-gauge bezešvé bavlněné provedení pro lepší pohodlí a ochranu
  • Speciální pěnová konstrukce rukojeti poskytuje dobrou odolnost proti oleji a vynikající přilnavost ve vlhkém a mastném prostředí
  • Ergonomický design tvaru ruky