Tisk…
Oxid manganičitý
Dodavatel: Merck
243442-100G 243442-500G
SIAL243442-100GEA 1570 CZK
SIAL243442-100G SIAL243442-500G
Oxid manganičitý
Oxid manganičitý
Vzorec: MnO₂
MDL Number: MFCD00003463
CAS číslo: 1313-13-9