Dusičnan stříbrný ≥99.8%, crystals USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
|
Nebezpečí
|
SI115-100GM
SI115-500GM
SPCMSI115-100GMEA
74760
CZK
SPCMSI115-100GM
SPCMSI115-500GM
Dusičnan stříbrný ≥99.8%, crystals USP
Dusičnan stříbrný
Silver Nitrate, Crystal, USP is used as an antibiotic for indolent wounds, corn and callus removal and as a Gonorrheal ophthalmia neonatorum prophylaxis. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Vzorec:
AgNO₃ Bod varu: 444 °C (1013 hPa) Bod tání: 210 °C Hustota: 4,35 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS číslo: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1493 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99.8% Min. |