Tisk…
Chlorid cínatý ≥98%, Reagent Grade
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Stannous chloride, Tin dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
208256-100G 208256-2KG
SIAL208256-100GEA 0 CZK
SIAL208256-100G SIAL208256-2KG
Chlorid cínatý ≥98%, Reagent Grade
Chlorid cínatý
Vzorec: SnCl₂
MW: 189,62 g/mol
Bod varu: 623 °C (1013 hPa)
Bod tání: 246 °C
Hustota: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011241
CAS číslo: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861