Tisk…
Nikotinamid USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
NI105-1KG NI105-25KGBL
SPCMNI105-1KGEA 8520 CZK
SPCMNI105-1KG SPCMNI105-25KGBL
Nikotinamid USP
Nikotinamid
Niacinamide, USP is a form of vitamin B3. 
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Vzorec: C₆H₆N₂O
MW: 122.13
Bod varu: 334 °C (1013 hPa)
Bod tání: 127…128 °C
Hustota: 1.4463 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006395
CAS číslo: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.5% Min.