Tisk…
Síran železnatý heptahydrát ≥99.5%, granular USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
FE110-500GM FE110-2.5KG
SPCMFE110-500GMEA 4630 CZK
SPCMFE110-500GM SPCMFE110-2.5KG
Síran železnatý heptahydrát ≥99.5%, granular USP
Síran železnatý heptahydrát
Ferrous Sulfate, Heptahydrate, Granular, USP.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Vzorec: FeSO₄·7H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149719
CAS číslo: 7782-63-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (As Heptahydrate) 99.5 - 104.5 %
Arsenic max.3 ppm
Lead max. 10 ppm
Mercury max. 3 Ug/G
Identification To Pass Test