Tisk…
D-Mannose 6-phosphate sodium salt 95
Dodavatel: Spectrum Chemical
M3065-100MG M3065-1GM
SPCMM3065-100MGEA 11770 CZK
SPCMM3065-100MG SPCMM3065-1GM
D-Mannose 6-phosphate sodium salt 95
D-Mannose 6-phosphate sodium salt
Storage temperature - REFRIGERATE: Keep tightly closed.
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00135859
CAS číslo: 70442-25-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Approx. 95 %