Tisk…
Creatinine NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
C1403-100GM C1403-12KGBL C1403-1KGBL C1403-25GM
SPCMC1403-100GMEA 12320 CZK
SPCMC1403-100GM SPCMC1403-12KGBL SPCMC1403-1KGBL SPCMC1403-25GM
Creatinine NF
Creatinine
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Vzorec: C₄H₇N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059730
CAS číslo: 60-27-5
EINECS: 200-466-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.5% Min.