Tisk…
Truhlicové mrazničky ULT, řada TDE, –86 °C
Dodavatel: Thermo Scientific
TDEC06386FV TDEC25286FV TDEC39686FV
HERATDEC06386FVEA 364590 CZK
HERATDEC06386FV HERATDEC25286FV HERATDEC39686FV
Truhlicové mrazničky ULT, řada TDE, –86 °C
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
Thermo Scientific™ TDE Series ultra-nízkoteplotní truhlicové mrazničky nastavují standard pro výkon a spolehlivé uchovávání vzorků v náročných situacích. Udržitelné řešení s maximální bezpečností vzorků a provozními úsporami pro každou laboratoř.
  • Zlepšený výkon
  • Uživatelská přívětivost a udržitelnost
  • Díky pohonu H-drive ušetříte až 25 % spotřeby energie a odvodu tepla oproti běžným mrazničkám s ultranízkým obsahem chladiva
  • Tři velikosti (85, 360 a 566 L), aby vyhovovaly různým potřebám skladování
  • F-plyn kompatibilní s přírodními chladivy a polyuretanovou pěnou bez HFC s nulovým GWP
  • 5 let záruka
Truhlice TDE ULT poskytují zákazníkům lepší pohodlí díky ergonomicky navržené rukojeti, vysoce kontrastnímu snadno čitelnému displeji a pohodlnému dalšímu pracovnímu prostoru. Jsou kompatibilní s většinou stojanových systémů včetně celé řady stojanů Thermo Scientific™ pro krabičky, mikrodestičky, zkumavky Thermo Scientific™ Matrix™ a Nunc CryoBank™.
1 minuta otevřením doby zotavení: 2 minuty
Informace pro objednávání: Příslušenství je nutné objednat samostatně.