Methanol, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
32213B-180L
32213B-500L
HONC32213B-180LEA
122230
CZK
HONC32213B-180L
HONC32213B-500L
Methanol, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Methanol
Vzorec:
CH₃OH Bod varu: 64…65 °C (1,013 hPa) Bod tání: –98 °C Hustota: 0,79 g/cm3 (20 °C) Bod vzplanutí: 11 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS číslo: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II |