Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
468990010
468990050
ACRO468990010EA
1740
CZK
ACRO468990010
ACRO468990050
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Vzorec:
C₆H₆N₄ MW: 134,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD08234647 CAS číslo: 159326-68-8 |
Výsledky specifikačního testu
HPLC | ≥94 % |
Appearance (Color) | Almost white to grey |
Appearance (Form) | Powder |
Infrared spectrum | Conforms |