Tisk…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-oxopyrrolidine, tert-Butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate, Pyrrolidin-2-one, N-BOC protected
466330050 466330250
ACRO466330050EA 1850 CZK
ACRO466330050 ACRO466330250
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone 97%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Hustota: 1.086 g/mL (25 °C) (lit.)
MDL Number: MFCD00674099
CAS číslo: 85909-08-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) Clear colorless to yellow to brown
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4645 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %