Azetidine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
azetidine-2-carboxylic acid
466900010
466900050
ACRO466900010EA
3290
CZK
ACRO466900010
ACRO466900050
Azetidine-2-carboxylic acid 97%
Azetidine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₄H₇NO₂ |
MDL Number:
MFCD00066660 CAS číslo: 2517-04-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) | White to almost white |
Appearance (Form) | Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |