Tisk…

Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]palladium(II) Dichloride, [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]dichloropalladium(II)

46665.03 46665.06
46665.03EA 4470 CZK
46665.03 46665.06
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Vzorec: C₃₉H₃₂Cl₂OP₂Pd
MW: 755,95 g/mol
Bod tání: 280…287 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14155707
CAS číslo: 205319-10-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR