Tetrahydrofuran ≥99.9%, BioSyn™ for biosynthesis, for applications requiring extremely low water content, Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
BB344-2.5L
BB344-4X2.5L
HONCBB344-2.5LEA
11230
CZK
HONCBB344-2.5L
HONCBB344-4X2.5L
Tetrahydrofuran ≥99.9%, BioSyn™ for biosynthesis, for applications requiring extremely low water content, Burdick & Jackson™
Tetrahydrofuran
Vzorec:
C₄H₈O Bod varu: 65 °C (1,013 hPa) Bod tání: –108 °C Hustota: 0,89 g/cm3 (20 °C) Bod vzplanutí: –21 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005356 CAS číslo: 109-99-9 UN: 2056 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | Min. 99.9 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 100 ppm |
Refractive index | 1.4065 - 1.4075 |
Peroxides (As H2O2) At Time Of Packaging | Max. 2 mg/l |