Tisk…
Acetonitril, low water content, BioSyn™, meets UV Specifications, Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
BB017-2.5L BB017-4X2.5L
HONCBB017-2.5LEA 11680 CZK
HONCBB017-2.5L HONCBB017-4X2.5L
Acetonitril, low water content, BioSyn™, meets UV Specifications, Burdick & Jackson™
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
MW: 41.05
Bod varu: 82 °C (1.013 hPa)
Bod tání: –46°C
Hustota: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00071
Objednat
Výsledky specifikačního testu
GC Analysis 99.9 % min.
Assay (GC) Min. 99.9 %
Refractive index (n 20/D) 1.3434 - 1.3446
Water (Karl Fischer) Max. 20 ppm
Residue from evaporation Max. 1 mg/l
Absorbance at 200 nm Max. 0.05
Absorbance at 210 nm Max. 0.04
Absorbance at 225 nm Max. 0.01
UV- cutoff Max. 190 nm
VaporPressure(Torr)at20°C 88.8