Aceton, CHROMASOLV™ E for pesticide residue analysis, Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
34416-18L
34416-7L
HONC34416-18LEA
20260
CZK
HONC34416-18L
HONC34416-7L
Aceton, CHROMASOLV™ E for pesticide residue analysis, Riedel-de Haën™
Aceton
Vzorec:
CH₃COCH₃ MW: 58.08 Bod varu: 55…57 °C (1,013 hPa) Bod tání: –95 °C Hustota: 0.79 g/cm3 (20 °C) Bod vzplanutí: –17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS číslo: 67-64-1 UN: 1090 ADR: 3 II Merck Index: 13,00067 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
Suitability for residue analysis | Max. 5 ng/l |
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs | complying |