Tisk…
Univerzální stojaté mrazničky řady TSG
Dodavatel: Thermo Scientific
TSG700FESBV TSG700FESCV TSG1500FESCV TSG400FESBV TSG400FESCV TSG1500FESBV
471-1331EA 101018 CZK
471-1331 471-1333 471-1322 471-1326 471-1328 471-1320
Univerzální stojaté mrazničky řady TSG
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Laboratorní mrazničky řady Thermo Scientific™ řady TSG určené pro každodenní laboratorní potřeby jsou navrženy s ohledem na vaše potřeby. Řada mrazniček TSG se vyznačuje výkonem, bezpečností a kvalitou požadovanou pro vaše laboratorní aplikace.
  • Mrazničky: −20 °C žádaná hodnota, nastavitelný rozsah −25 až −10 °C
  • Široká škála rozměrů od plných dveří 400 až 1500 L dvoukřídlých dveří
  • Tichý provoz <60 dBA
  • Adaptivní odmrazování
  • Bíle lakovaný interiér i exteriér
  • Alarmy teploty, pootevřených dveří a výpadku napájení (se záložní baterií).
  • Nízký tepelný výkon
  • Zelená, přírodní chladiva
  • Zámek na klíč
Ideální pro náročné požadavky každodenního použití ve výzkumných, klinických a průmyslových laboratořích skladujících činidla, média, proteiny a vzorky běžně používané v laboratoři.
Záruka 3 roky