Tisk…
Tetrabutylamoniumbromid ≥98%
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
91243.150EA 651 CZK
91243.150 91243.230
Tetrabutylamoniumbromid ≥98%
Tetrabutylamoniumbromid
Vzorec: C₁₆H₃₆BrN
Bod tání: 100…103 °C
Hustota: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011633
CAS číslo: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %