Tisk…
Potassium-tert-butoxide ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
91241.180EA 1090 CZK
91241.180 91241.290 91241.100
Potassium-tert-butoxide ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
Bod tání: 256…258 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012162
CAS číslo: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 8 (4.2),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %