Tisk…
2-methyl-2-butanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
91242.320EA 4350 CZK
91242.320 91242.260
2-methyl-2-butanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-methyl-2-butanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 102 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004478
CAS číslo: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07218
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %