Tisk…
Uhličitan cesný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
91238.100EA 723 CZK
91238.100 91238.180
Uhličitan cesný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Uhličitan cesný
Vzorec: Cs₂CO₃
MW: 325.82
Bod tání: 610 °C
Hustota: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010957
CAS číslo: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %