Tisk…
Rotors, Avanti JA 12
Dodavatel: Beckman Coulter
360992 360993
521-3944EA 0 CZK
521-3944 521-3945
Rotors, Avanti JA 12
Centrifugy Rotory
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Kapacita 600 ml
Poloměr 144 mm
Max. RPM 12000