Tisk…
Argatroban
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: MCI-9038
466390010 466392500
466390010.EA 33350 CZK
466390010. 466392500.
Argatroban
Argatroban
Vzorec: C₂₃H₃₆N₆O₅S
MW: 508,64 g/mol
MDL Number: MFCD23102419
CAS číslo: 74863-84-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Water =<4 %
Appearance (Form) Powder
HPLC >=97.5 %
Appearance (Color) White to almost white